missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amyloid Precursor Protein (APP) Rabbit Polyclonal Antibody, Epredia™

Artikelnummer. 12663337 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
1 mL
7 mL
Form:
Concentrated
Prediluted
Packungsgröße:
1 Milliliter
100 Mikroliter
7 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Form unitSize
12663337 100 μL Concentrated 100 Mikroliter
12623337 1 mL Concentrated 1 Milliliter
12673337 7 mL Prediluted 7 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12663337 Lieferant Epredia Lieferanten-Nr. RB9023P0

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and western blotting experiments.

Recognizes APP (b-APP770), MW 110kDa. Predicted to recognize Β-APP695 and Β-APP751. Amyloid precursor protein (APP) and APP-like proteins are transmembrane glycoproteins with a similar modular domain structure.

Host Species: Rabbit

Isotype: IgG

Species Reactivity: Human, Mouse and Rat. Others not tested.

Epitope: N-terminal

Immunogen: A synthetic peptide corresponding to N-terminal of human APP

Molecular Weight: 110kDa

Positive Control: Brain

Cellular Localization: Cytoplasmic and extracellular

This antibody is excellent for staining of formalin-fixed, paraffin-embedded tissues

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Amyloid Precursor Protein (APP)
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 200µg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to N-terminal of human APP
Menge 100 μL
Regulatorischer Status IVD
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse
Form Concentrated
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.