Learn More
HER-3/c-erbB-3 Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ HER-3/c-erbB-3 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
140.00 € - 595.00 €
Spezifikation
Antigen | HER-3/c-erbB-3 Ab-2 |
---|---|
Klon | 2F12 |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konzentration | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12610527
|
Epredia
MS-201-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
140.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12630527
|
Epredia
MS-201-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
387.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12620527
|
Epredia
MS-201-P |
200μg/mL | 1 mL |
595.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12650527
|
Epredia
MS-201-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12640527
|
Epredia
MS-201-PABX |
1mg/mL | 200 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
c-erbB-3/HER-3 is the third member of the type I family of growth factor receptors. It binds to ligands in the heregulin family. c-erbB-3 is over-expressed in a variety of tumors including breast, stomach, pancreas, and colon. Heregulin & EGF stimulate tyrosine phosphorylation of c-erbB-3 to different extents.Host Species: Mouse
Clone: 2F12
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Rat and Mouse. Others not tested.
Epitope: aa 1295-1323
Immunogen: Recombinant rat HER-3/c-erbB-3 oncoprotein
Molecular Weight: 185kDa
Positive Control: T47D cells
Cellular Localization: Cytoplasmic and membrane
Recommended for:
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native and denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
HER-3/c-erbB-3 Ab-2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Oncogenesis | |
Recombinant rat c-erbB-3/HER-3 oncoprotein | |
Primary |
2F12 | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Bovine, Human, Mouse, Rat | |
IgG2a κ |