Learn More
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Entparaffinierung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung (100x)
Epredia™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Epitopdemaskierung sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Antigen-Rückgewinnung (HIER), bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten vorgesehen.
422.15 € - 610.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
---|---|
Verdünnung | 100 X |
Produkttyp | EDTA |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunohistochemistry |
Produktcode | Marke | pH | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12633967
|
Epredia™
TA-125-PM1X |
6 | 125 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12643967
|
Epredia™
TA-125-PM2X |
8 | 125 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12663967
|
Epredia™
TA-125-PM4X |
9 | 125mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12633987
|
Epredia™
TA-250-PM1X |
6 | 250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12643987
|
Epredia™
TA-250-PM2X |
8 | 250 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Lab Vision™ PT Module™ Lösungen zur Entparaffinierung und hitzeinduzierten Epitopdemaskierung sind für das Ausführen einer hitzeinduzierten Antigen-Rückgewinnung (HIER, Heat Induced Antigen Retrieval) bei Formalin-fixierten, Paraffin-eingebetteten Gewebeschnitten auf Mikroskop-Objektträgern aus Glas vorgesehen.
- 100x Stammlösung
- Vor dem Gebrauch mit destilliertem Wasser 100-fach verdünnen
- Für die Verwendung mit Pretreatment Module™
- Erhältlich in Citrat, EDTA oder Tris-HCl mit verschiedenen pH-Werten
Lagerungsbedingungen: Bei Raumtemperatur lagern. Bis zu 18 Monate lang stabil. Ohne Konservierungsstoffe, für Zeiträume länger als drei Monate, bei 2 ° bis 8 °C lagern.
Spezifikation
Raumtemperatur | |
100 X | |
EDTA | |
Immunohistochemistry |