Learn More
Epredia™ Lab Vision™ gebrauchsfertige Streptavidin-Peroxidase
Bei einem 10 Minuten langen Inkubieren von Objektträgern mit Epredia™ Lab Vision™ Streptavidin Alkalische Phosphatase (gebrauchsfertig) bleiben die Ergebnisse über 18 Monate stabil.
353.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Streptavidin Peroxidase (gebrauchsfertig) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2°bis 8 °C. Jede Komponente ist 18 Monate lang stabil. |
Produktlinie | Lab Vision™ |
Produkttyp | Streptavidin Peroxidase |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12694067
|
Epredia™
TS-060-HR |
60 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Bei einem 10 Minuten langen Inkubieren von Objektträgern mit Thermo Scientific™ Lab Vision™ Streptavidin Alkalische Phosphatase (gebrauchsfertig) bleiben die Ergebnisse über 18 Monate stabil. Das Reagenz ist für den Gebrauch mit einem Streptavidin-Biotin-markierten immunenzymatischen Antigen-Detektionssystem vorgesehen.
Lagerungsbedingungen: Lagerung bei 2 °-8 °C.Spezifikation
Streptavidin Peroxidase (gebrauchsfertig) | |
2°bis 8 °C. Jede Komponente ist 18 Monate lang stabil. | |
Lab Vision™ | |
Streptavidin Peroxidase |