Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Trypsin (enzymatische Vorbehandlung)
Nutzen Sie die Verdauungseigenschaften von Epredia™ Lab Vision™ Trypsin (Enzymatische Vorbehandlung) für immunhistochemische Verfahren.
194.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerung bei 2 ° bis 8 °C |
---|---|
Produkttyp | Trypsin |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunhistochemie |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12623977
|
Epredia™
TA-125-TR |
125 ml Puffer + 30 ml Trypsin-Konzentrat |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Nutzen Sie die Verdauungseigenschaften von Thermo Scientific™ Lab Vision™ Trypsin (Enzymatische Vorbehandlung) für immunhistochemische Verfahren.
- Zwei-Komponenten-System
Lagerungsbedingungen: Lagerung bei 2 ° bis 8 °C. 18 Monate lang stabil.
Enthält: TA-015-TR: 15 ml (Puffer) (TA-015-TRB), 5 ml (Trypsin-Konzentrat) (TA-005-TRC)
TA-125-TR: 125 ml (Puffer) (TA-125-TRB), 30 ml (Trypsin-Konzentrat) (TA-030-TRC)
Spezifikation
Lagerung bei 2 ° bis 8 °C | |
Trypsin | |
Je 1 | |
Immunhistochemie |