Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Tween™ 20 Detergens
Verringern Sie die Hintergrundfärbung und verbessern Sie die Verteilung von Reagenzien bei automatisierten und manuellen Verfahren mit dem Epredia™ Lab Vision™ Tween™ 20 Detergenz.
Marke: Epredia™ TA-125-TW
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18000kg
Beschreibung
Verringern Sie die Hintergrundfärbung und verbessern Sie die Verteilung von Reagenzien in automatisierten und manuellen Verfahren mit dem Thermo Scientific™ Lab Vision™ Tween™ 20 Reinigungsmittel.
Empfohlen für:
Immunhistochemie.
Spezifikation
Tween™ 20 | |
Bei Raumtemperatur lagern | |
125 mL |