Learn More
Epredia™ Lab Vision™ UltraVision™ LP Nachweissystem: AP-Polymer (gebrauchsfertig)
Artikelnummer. 12683997 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
60mL
125mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
60 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12683997 60mL 60 Milliliter
11379211 125mL 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12683997 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. TL060AL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Epredia™ Lab Vision UltraVision LP Detektionssystem: AP-Polymer ist ein empfindliches Detektionssystem auf Basis Biotin-freier Polymertechnologie.
Nutzen Sie die Vorteile eines empfindlichen Nachweissystems auf Basis Biotin-freier Polymertechnologie mit dem Thermo Scientific™ Labor Vision™ UltraVision™ LP Nachweissystem: AP-Polymer.
UltraVision LP steht für modernste Technologie in der Polymermarkierung. Es hat sich gezeigt, dass Polymerdetektionsmethoden eine höhere Empfindlichkeit und eine einfachere Detektion ermöglichen. Dieses Polymersystem der zweiten Generation besteht aus kleineren Polymeruntereinheiten, welche die Konflikte bei der Bindung des Zielproteins minimieren. Verminderte Konflikte bei der Bindung führen zu einer gleichmäßigeren Färbung und besseren Signalverstärkung. Schließlich gibt dies dem Anwender eine höhere Sensitivität und Antikörperwirksamkeit. Mit UltraVision LP wird weniger Antikörper verbraucht und ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis erzielt. Da UltraVision LP Biotin-frei ist, stellt die bei herkömmlichen Nachweismethoden auf Biotin-Basis auftretende Hintergrundfärbung kein Problem mehr dar.
  • Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
  • Enzym: Alkalische Phosphatase
  • Chromogen/Substrat: Nicht enthalten
Im Lieferumfang enthalten:
TL060AL: Ultra V Block (Mfr. (Hersteller-Nr. TA-060-UB), Primärantikörper-Verstärker (Hersteller-Nr. TL-060-PB), AP-Polymer Nr. TL-060-AP)
TL125AL: Ultra V Block (Mfr. (Hersteller-Nr. TA-125-UB), Primärantikörper-Verstärker (Hersteller-Nr. TL-125-PB), AP-Polymer Nr. TL-125-AP)
Hinweis:
Das UltraVision Detektionssystem dient zum Nachweis eines spezifischen Maus-IgG- oder Kaninchen-IgG-Antikörpers, der im Gewebeschnitt an ein Antigen gebunden ist. Der spezifische Antikörper wird von einer universalen Sekundärantikörper-Formulierung lokalisiert, die mit einem Enzym-markierten Polymer konjugiert ist und Maus- und Kaninchen-Immunoglobuline erkennt. Der Polymerkomplex wird dann durch ein geeignetes Substrat/Chromogen sichtbar gemacht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chromagen Nicht enthalten
Zählwert 300 bis 600 Objektträger
Enzym Alkalische Phosphatase
Produktlinie Lab Vision, UltraVision
Spezifität Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Substrate Nicht enthalten
Enthält Ultra V Block (Mfr.(Hersteller-Nr. TA-060-UB), Primärantikörper-Verstärker(Hersteller-Nr. TL-060-PB), AP-PolymerNr. TL-060-AP)
Menge 60mL