Beschreibung
- MP Biomedicals Die LabCare Wasserbad-Desinfektionslösung ist eine hochwirksame, stabile, niedrigtoxische, antimikrobielle Mikrobiozid- und Konservierungslösung mit einem breiten Wirkungsspektrum
- Es wurde speziell für die Hemmung und Entfernung von Mikroorganismen aus Wasser in Wasserbädern oder Inkubatorbehältern entwickelt
- Gewährleisten, dass das Wasser sauber ist und Kreuzkontaminationen verhindert wird
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Desinfektionslösung |
| Color-coded | Nein |
| Form | Flüssig |
| Scent | Geruchlos |
| Sterilität | Unsteril |
| Größe | 500 ml |