Learn More
Labconco™ Baldachin-Verbindungsstücke
Für Purifier™ Klasse I- und HEPA-gefilterte Gehäuse und XPert™ Filtered Balance-Systeme
N.V.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 15.24 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) 6 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausgleich der Luft, da Raumluft in die Leitungen eindringen kann
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht es, Klasse I-Luftreiniger und HEPA-gefilterte Gehäuse sowie XPert Filtered Balance-Systeme nach außen zu leiten, um zusätzlichen Schutz zu bieten.
  • Der Canopys-Luftspalt ermöglicht den Luftausgleich, indem Raumluft in die Kanäle gelangt und mit gefilterter Luft vermischt wird, die aus dem Gehäuse abgesaugt wird
  • Auslass: 6.06 in. Innen- und 6.19 in. Außendurchmesser, für Kanäle mit 6 in. Nenndurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
15.24 cm
6 in.
Ausgleich der Luft, da Raumluft in die Leitungen eindringen kann