Learn More
Labconco™ Clear Drying Chambers for FreeZone™ Freeze-Dry Systems
For visible bulk drying
N.V.
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die sichtbare Trocknung großer Mengen |
Typ | Trockenkammer |
Beschreibung
For visible bulk drying
- Robust und korrosionsbeständig
- Kammern ohne Ventil verfügen über obere und untere Deckel aus durchsichtigem Acryl, Dichtungen, Vakuumbruchventil und eine elektrische Durchführung für das Transformatorkabel
- Kammern mit Ventilen haben einen Aluminiumdeckel mit acht Ventilen, die sowohl für 1/2 in- als auch 3/4 in-Adapter zum Anschluß an Kolben passen
- Mit oder ohne Einlegeböden verwendbar (Einlegeböden sind separate lieferbar, besuchen Sie www.fishersci.com)
Spezifikation
Durchsichtig | |
Für die sichtbare Trocknung großer Mengen | |
Trockenkammer |