Learn More
Labconco digitales elektronisches Vakuummessgerät
Artikelnummer. 15192995 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
12,7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
15192995 12,7 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15192995 Lieferant Labconco Lieferanten-Nr. 7395001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Der Trockeneis-Tischgefriertrockner oder andere Gefriertrockner können das digitale elektronische Vakuummessgerät als Zubehör nutzen.
Digitale elektronische Vakuummessgeräte bieten eine LCD-Anzeige zur Vakuummessung in mBar, PA oder Torr. Der Bereich beträgt 0,02 bis 5 mBar. Edelstahlgehäuse. Inklusive einem Kabel mit einem 3/8 in. zu 1/2 in.-Adapter zum Anschluss an eine Vakuumleitung oder ein Ventil in einer Trockenkammer. Alle FreeZone Gefriertrockner verfügen über ein digitales Vakuummessgerät. Der Trockeneis-Tischgefriertrockner oder andere Gefriertrockner können das digitale elektronische Vakuummessgerät als Zubehör nutzen.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 12,7 mm
Typ Digitales Vakuummeter
Gewicht (angloamerikanisch) 10,0 lb.
Gewicht (metrisch) 4,5 kg
Spannung 230 V
Gehäusematerial Edelstahl