Learn More
Labconco™ X1000 FILTER FOR FAST-FREEZE FLASK GEFRIERTROCKNUNGSFL
Passt in das Oberteil des Kolbens, um einen partiellen Produktverlust während des Gefriertrocknens zu verhindern.
Marke: Labconco™ 7544810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Passt in das Oberteile des Kolbens, um einen partiellen Produktverlust während des Gefriertrocknens zu verhindern.
Kein komplexer Filterhalter erforderlich.
Spezifikation
Scheibe | |
Verhindert einen partiellen Produktverlust während der Gefriertrocknung | |
1000 pro Packung | |
Kolbenfilter |