Learn More
Labconco™ FilterMate™ Abluftfilter
Ersatzfilter für Labconco FilterMate Tragbare Abluftgeräte.
Marke:  Labconco™ 3923400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10646403
  • 348.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Der organische Kohlefilter vom Typ AC enthält 12 lbs. Aktivkohlegranulat, das für organische Lösungsmittel wie Aceton, Ethylacetat, Toluol und Xylol geeignet ist. Für die Verwendung mit FilterMate Tragbaren Abluftgeräten.
Bestellinformation
18 x 18 x 2 1/8  in. BxTxH (45.7 x 45.7 x 5.4 cm); Passend für Kat. Nr. 10-304-33, 10-304-37
Spezifikation
Spezifikation
Kohlenstoff
2,1 in.
7,7 kg
18 Zoll
5,3 cm
45,7 cm
45,7 cm
Organische Lösungsmittel wie Aceton, Ethylacetat, Toluol und Xylol
FilterMate™ tragbares Abluftgerät
17 lb.
10 bis 20 Zoll
18 Zoll
10 bis 20 x 18 x 2,1 in. (25,4 bis 50,8 x 45,7 x 5,3 cm)
25,4 bis 50,8 cm
Filter