Learn More
Labconco™ Flexi-Bin Wagen
Der Labconco Flexi-Bin Wagen ermöglicht den sicheren Transport von Glasgegenständen und Chemikalienbehältern.
N.V.
Spezifikation
Produkttyp | Flexi-bin Wagen |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 88,6 x 48,3 x 92,4 cm (34,88 x 19 x 36,38 in.) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherer Transport von Glaswaren und Chemikalienbehältern |
Höhe (angloamerikanisch) | 36.38 Zoll |
Höhe (metrisch) | 92,4 cm |
Beschreibung
Für den sicheren Transport von Glaswaren und Chemikalienbehältern
• Herausnehmbarer, korrosionsbeständiger Polyethylen-Behälter; wahlweise 4 oder 8 Zoll tief (10 oder 20 cm); die Behälter sind austauschbar.
• Im Lieferumfang sind drei lange und vier kurze Polyethylen-Trennwände enthalten, um die Behälter aufzuteilen und Gegenstände zu sichern.
- Geschweißter Rahmen aus pulverbeschichtetem 18-Gauge-Stahlrohr in Gletscherweiß mit Gummigriffgriffen
- Offenes unteres Fach für zusätzliche Lagerung
- Vier Laufrollen mit 4 Zoll (10 cm) Durchmesser (zwei Arretierungen)
- Bereits zusammengebaut
- Lebenslange Garantie
Spezifikation
Flexi-bin Wagen | |
Sicherer Transport von Glaswaren und Chemikalienbehältern | |
92,4 cm | |
88,6 cm | |
181 kg | |
2 | |
44.09 lbs. | |
48,3 cm |
88,6 x 48,3 x 92,4 cm (34,88 x 19 x 36,38 in.) | |
36.38 Zoll | |
34.88 Zoll | |
400 lbs. | |
Stahl | |
20 kg | |
19 Zoll |