Beschreibung
Zubehörteile für Gefriertrocknungsampullen ermöglichen die Verwendung von Ampullen in Labconco FreeZone Gefriertrocknern.
- Große Gummistopfen mit Schlitz passen für 5, 10, 20, 30, 50, 100 und 125 ml. Labconco Serumflaschen (Flaschen mit 20 mm Korkverschluss).
- Packung mit 100 Stück
- Sauerstoff-/Erdgas-Versiegelungsbrenner wurden speziell für die Flammenversiegelung von gefriergetrockneten Ampullen entwickelt.
- Abdichtung aller Arten von hitzebeständigem Glas.
- Anschlussmöglichkeiten für Erdgas, Butan oder Propan und Sauerstoff mit 1/4 in. ID-Schlauchverbinder.
- Der Ampullenventil-Adapter ermöglicht den Anschluss von Ampullen an Trockenkammern und Verteiler durch den Anschluss von Ampullen an Ventilanschlüsse oder Edelstahlstiele.
- Zehn pro Paket.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Stopfen |
| Material | Naturkautschuk |
| Menge | 100 Pk. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gefriertrocknungssystem |
| Durchmesser (metrisch) | 2 cm |