Learn More
Labconco™ Untergestelle mit manueller hydraulischer Hubvorrichtung
Manuelle hydraulische Hubstützen für Labconco Luftreiniger und XPert Gehäuse.
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ADA |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 34.3 Zoll |
Tiefe (metrisch) | 87.1 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 25.5 bis 34.5 Zoll |
Beschreibung
Diese Ständer verfügen über einen eingebauten hydraulischen Lift, sodass die Höhe jederzeit angepasst werden kann. Sie ermöglichen es Ihnen, den Ständer und die Schutzeinhausung bzw. die Reinigungsbank, die er trägt, zu positionieren, um Personen unterschiedlicher Körpergröße und Rollstuhlfahrer aufzunehmen, Geräte durch Türen zu transportieren und den Servicezugang zu erleichtern.• Tragfähig für Sicherheitsgehäuse für Aufreiniger der Klasse I, Gehäuse von Aufreinigern mit HEPA-Filter, Vertikale Reinluftwerkbänke, Gehäuse für PCR-gefilterte Aufreiniger, XPert Waagengehäuse, XPert Nano-Einschlüsse und XPert und RXPert Waagensysteme mit Filter.• Tragfähig für Lasten bis zu 1000 Pfund.• ADA-konform.• Robuster Rahmen aus pulverbeschichteten 1.75 in.-Stahlrohren mit rückwärtigen Querträgern. Das Untergestell misst 2.0 x 3.0 in.• Die Höhe ist stufenlos verstellbar von 25.5 bis 33.5 in. Höhe.• Inklusive vier pulverbeschichteten, druckgegossenen Nivellierfüßen.• Frontseitig zugängliche Handkurbel. Durch Drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn wird der Ständer angehoben, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abgesenkt. Der Griff kann bei Nichtgebrauch ausgekuppelt und nach unten geklappt werden.1Use only with flat work surface.
Spezifikation
ADA | |
34.3 Zoll | |
87.1 cm | |
25.5 bis 34.5 Zoll |