Learn More
Labconco™ Protector™ Standard-Aufbewahrungsschrank
Labconco Protector™ Standard-Lagerschränke eignen sich zur Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien und kleinen Laborgeräten.
N.V.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal for storage and venting of small laboratory instrument and mild acid and other reagent |
---|---|
Enthält | Four Leveling Feet and One 8 in. D Filler Panel to Increase Cabinet Depth from 22 to 30 in. |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 800 lb. |
Produkttyp | Storage Cabinet |
Material | Epoxy-coated Steel |
Beschreibung
The Labconco Protector™ Standard Storage Cabinet may be used for storage of supplies and small laboratory instruments.
- Die Stütze kann mit bis zu 800 lbs. (363 kg) belastet werden
- Langlebige, mit Epoxidharz beschichtete Stahlkonstruktion
- Optisch ansprechendes Äußeres in Gletscherweiß zur Ergänzung für Laboratory Casework und Labconco Abzugshauben
- Von Hand schließbare, nicht verriegelnde Tür(en)
Bestellinformation
Arbeitsoberflächen- und Innenböden-Kits sind separat lieferbar
Spezifikation
Ideal for storage and venting of small laboratory instrument and mild acid and other reagent | |
800 lb. | |
Epoxy-coated Steel |
Four Leveling Feet and One 8 in. D Filler Panel to Increase Cabinet Depth from 22 to 30 in. | |
Storage Cabinet |