Learn More
Labconco™ PTFE-beschichteter Mikrotiterplattenrotor mit 6 Plätzen für CentriVap™ Vakuumkonzentrator
Fasst bis zu 6 Standard- oder 3 Deepwell-Mikrotiterplatten
Marke: Labconco™ 7553001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.86200kg
Beschreibung
- PTFE-beschichtet
- Gewicht: 2.5 lb (1.1 kg)
- Hinweis: Nicht zur Verwendung mit dem CentriVap micro IR Vakuumkonzentrator
Spezifikation
Rotor für Mikrotiterplatten | |
Bis zu 6 Standard- oder 3 Deep-Well-Mikrotiterplatten | |
2,5 lb. |
CentriVap™ Vakuumkonzentrator | |
PTFE | |
1,1 kg |