Learn More
Labconco™ Zubehör für Sicherheitswerkbänke/Verfahrensstationen, Service-Einrichtungsset
Alle ansehen Labconco Corporation ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Hardware und Anleitung
- Gezahntes Schlauchspitzenventil mit Vierteldreh-Steuergriff zur Montage vor Ort an der linken oder rechten Seite des Gehäuseinnenraums
- Die Schränke sind werkseitig für die Aufnahme von bis zu vier Leuchten vorbereitet.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Wandschrank |
| Farbe | Silber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Purifier™ Delta-Serie Schrank |
| Enthält | Gezahntes Schlauchspitzenventil mit Kugelventil, Befestigungsmaterial und Anleitung |
| Material | Messing |