Learn More
Labconco™ Ersatzbeutel für „Bag-in/Bag Out“ HEPA-Filter
Ersatzbeutel für Filter in XPert und RXPert Balance sowie Bulkpowderkabinen und XPert Nano Enclosures.
N.V.
Beschreibung
Ersatzbeutel für Bag-in/Bag-out HEPA-Filter mit 73 in. Umfang und 96 in. Länge (185.4 x 243.8 cm) zur Verwendung mit Labconco 3 ft.-XPert Systemen und Stationen und 6 ft-XPert Systemen und Stationen (2 erforderlich für 6 ft).Spezifikation
HEPA/ULPA | |
Filterzubehör |