Learn More
Labconco™ Rotor mit birnenförmigem Kolben für CentriVap™ Vakuumkonzentrator
Rotoren für die Verwendung mit birnenförmigen 100 ml-Kolben in CentriVap Konzentratoren.
2720.00 € - 3480.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Material | Aluminium |
Typ | Konzentratorrotor |
Zur Verwendung mit (Geräte) | CentriVap™ Vakuumkonzentrator |
Aufnahmevermögen | 8 x 100 ml-Fläschchen in Birnenform |
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Beschichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15123045
|
Labconco™
7553100 |
n.v. |
2720.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15133045
|
Labconco™
7553101 |
PTFE |
3480.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Rotor für die Verwendung mit birnenförmigen 100 ml-Kolben. 8 Löcher. Aus PTFE-beschichtetem Metall mit Polypropylen-Nabe. Einfach austauschbar.Spezifikation
Schwarz | |
Konzentratorrotor | |
8 x 100 ml-Fläschchen in Birnenform | |
6 in. | |
11,4 in. | |
2,5 lb. |
Aluminium | |
CentriVap™ Vakuumkonzentrator | |
100 mL | |
15,2 cm | |
28,95 cm | |
1,13 kg |