Learn More
Labconco™ SteamScrubber™ Laborartikel-Einsätze
Zur Aufnahme einer Vielzahl von Weithalskolben, Bechern und anderen Laborgeräten in umgekehrter Position
N.V.
Beschreibung
Zur Aufnahme einer Vielzahl von Weithalskolben, Bechern und anderen Laborgeräten in umgekehrter Position
- Die Stifte haben Kunststoffspitzen, um die Glaswaren vor Kratzern zu schützen
- Für den Einsatz von Waren aus Kunststoff oder leichtem Glas wird ein Haltedeckel empfohlen
- Edelstahl 304
- Passt nur für SteamScrubber Geräte mit Standarduntergestell
Spezifikation
Je |