Learn More
Labconco™ Teleskopgestelle
Zum Halten von Tabletts bis 1000 lbs. (K450 kg), ADA-konform
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ADA
Tiefe (angloamerikanisch) 29 in.
Tiefe (metrisch) 73.7 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Protector™ XVS Belüftungsstation
Höhe (angloamerikanisch) 34.5 Bis 27.5 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Support loads up to 1000 lb. (450kg); ADA compliant
  • Mit vier festen Nivellierfüßen
  • Länge 29 in. (74 cm)
Spezifikation
Spezifikation
ADA
73.7 cm
34.5 Bis 27.5 in.
29 in.
Protector™ XVS Belüftungsstation
Ständer