Learn More
Labconco™ Teleskopgestelle mit Rollen
Mit per Fußtritt arretierbaren Rollen mit einem Durchmesser von5 in. (12.7 cm)
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ADA |
---|---|
Tiefe (angloamerikanisch) | 29 in. |
Tiefe (metrisch) | 73.66 cm |
Höhe (angloamerikanisch) | 34.5 to 27.5 in. |
Enthält | Arretierbare abriebfeste Rollen aus Polyurethan, 5 in. Durchm. |
Beschreibung
- Geräuscharmer Betrieb und mehr Mobilität durch abriebfreie Polyurethanrollen mit Lager
- Länge 29 in. (74 cm)
Bestellinformation
Enclosures supported by mobile base stands will require special modifications to incorporate flexible ducting,
wiring and plumbing when applied.
Spezifikation
ADA | |
73.66 cm | |
Arretierbare abriebfeste Rollen aus Polyurethan, 5 in. Durchm. |
29 in. | |
34.5 to 27.5 in. | |
Ständer |