Learn More
Labconco™ XPert™ Wägevorrichtungen mit Filter und Guardian™ Luftdurchflussmonitor
Labconco XPert™ Filtered Balance-Systeme sind für zusätzlichen Komfort mit dem Guardian™ Luftstrommonitor ausgestattet.
Marke: Labconco™ 3950421
Benötigt : Arbeitsfläche und Stützfuß, separat erhältlich
Beschreibung
Die Funktionen zur Verbesserung der Eindämmung gewährleisten, dass starke Pulver, die häufig in pharmazeutischen, trockenen chemischen und industriellen Hygieneanwendungen vorkommen, vom Anwender ferngehalten werden.
- Keine externen Kanäle erforderlich
- Für große Analyse- und Mikrowaagen
- Erhältlich in den Breiten 2, 3, 4, 5 und 6 Fuß, mit tiefem Innenraum
- Eigensichere Ausführung mit Unterdruck
- Platzsparende Ausführung – kein separat gefilterter Abluftventilator erforderlich
- Eingebautes Gebläse mit dynamisch ausbalanciertem, vibrationsisoliertem Motorlaufrad und Drehzahlregelung
- Die 40%ige Gebläsereserve ermöglicht die Anpassung der Drehzahl nach Bedarf durch einen zertifizierten Techniker, wenn der Filter belastet wird
- Die Partikeleindämmung wird vom unabhängigen Unternehmen SafeBridge Consultants, Inc. überprüft
- Ergonomische Luftfolie mit aerodynamischen Clean-Sweep™ Luftstromöffnungen
- HEPA-Abluftfilter, 99.99 % Effizienz bei Partikeln mit 0.3 μm Größe
- HEPA-Filter mit Zugang von oben für die Prüfung auf Undichtigkeiten auf der gesamten Oberfläche
- Echtes Bag-in/Bag-out-Filterabgabesystem (zertifizierter Techniker erforderlich)
- Obere Verdünnungsluftzufuhr
- Obere Eindämmungsfolie
- Oberer Diffusorschirm
- Zonenperforiertes, schwenkbares hinteres Leitblech
- Luftfolien mit seitlichem Zugang
- Manometer
- Leiser Betrieb mit 48 dB
- Trockenpulverbeschichteter Aluminiumrahmen, hinterer Bodenkanal und Leitblech aus Stahl; keine Kunststoff-zu-Kunststoffverklebungen
- Vorverdrahtete Leuchtstofflampe und Schalter für Gebläse und Licht
- 0.25 in. (0.64 cm) dickes Sicherheitsglas an Front- und Seitenfenstern
- Das ergonomisch angewinkelte und aufklappbare Fenster schwenkt nach oben und rastet in einer Beladungshöhe von 19 in (50.2 cm) ein; die Wischdichtung hält Verunreinigungen zurück
- Externer Gasförderer bei 5 und 6 Fuß-Modellen; Beladungshöhe von 27.7 in. (70.4 cm)
- Zwei Versorgungsanschlüsse für die Durchführung von elektrischen Kabeln
Guardian Luftstrommonitor
- Überwacht kontinuierlich den Luftstrom
- Die grüne LED leuchtet, wenn sich der Luftstrom im Sollbereich befindet
- Die rote LED leuchtet und ein akustischer Alarm ertönt, wenn sich der Luftstrom außerhalb des Sollbereichs befindet
Zertifizierungen
SEFA 1-2002; Modifizierte ASHRAE™ 110-1995; ANSI™ Z9.5-1993; UL 3101-1/61010-1; CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1; CE-Konformitätskennzeichnung (230 V-Modelle)
Spezifikation
Wägesystem mit Filter | |
Fluoreszent | |
SEFA 1-2002, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1/61010-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 1010.1, CE | |
23.4 Zoll | |
59,4 cm | |
Große Mikro- und Analysenwaagen | |
22.7 Zoll | |
94,2 cm | |
23,9 cm | |
Guardian Luftstromwächter | |
2 Nutzen | |
1 Jahr | |
127 kg | |
45.6 Zoll | |
115,8 cm |
Epoxidharz | |
Epoxidharz-beschichtetes Aluminium und Stahl | |
29 in. | |
73,66 cm | |
Pharmazeutische, chemische und industrielle Hygieneanwendungen werden vom Anwender ferngehalten | |
37,1 in. | |
9,4 in. | |
57,6 cm | |
50 Hz | |
62 bis 66 dBA bei 100 fpm, 58 bis 61 dBA bei 80 fpm, 49 bis 54 dBA bei 60 fpm | |
230 V | |
280 lb. | |
48 Zoll | |
121,9 cm |