Learn More
Fisherbrand™ TOUGH TAGS STATION LABEL DISPENSER
Die Packungen werden einfach in die Station eingelegt und die Papiere durch den Schlitz gesteckt. Die Fisherbrand™ Tough-Tags™ Etikettierstation nimmt bis zu sechs Packungen in Standardgröße auf.
Marke: Fisherbrand™
61.30 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59400kg
Beschreibung
- Zur Arbeitsstation aus Acryl gehören eine Schreiboberfläche sowie modernste und rutschfeste Füße für eine einfache Dosierung.
- Durch die versenkten Löcher kann die Einheit bei Bedarf an der Wand befestigt werden.
- Markierungen sind getrennt von Halter lieferbar und werden nur zu Präsentationszwecken abgebildet.
- Abmessungen: 280 x 120 x 89 mm
Spezifikation
Label Dispenser | |
280 x 120 x 89 mm | |
Acryl | |
1 | |
Bis zu 6 Boxen in Standardgröße | |
Je 1 |
Durchscheinendes Blau | |
Tape | |
Wall Mount | |
Top Loading | |
Tough-Tags™ Cryo-Babies™, Tough-Spots™ Etiketten |