Learn More
Brady™ Etikettierer-Vinylassetten (B-595) für BMP51, BMP53, BMP41 Drucker
Die Konstruktion aus hochwertigem Vinyl eignet sich für glatte oder raue Oberflächen im Innen- und Außenbereich
60.30 € - 65.50 €
Spezifikation
Material | Vinyl (B-595) |
---|---|
Produkttyp | Etikettierer-Kassette |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker |
Menge | Je 1 |
Größe (angloamerikanisch) | 25 ft x 1 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15113359
|
Brady™
131604 |
Weiß, Rot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15193349
|
Brady™
131582 |
Weiß, Schwarz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15103359
|
Brady™
131583 |
Schwarz, Gelb |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15163359
|
Brady™
131596 |
Rot, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15183349
|
Brady™
131593 |
Schwarz, Orange |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15133359
|
Brady™
131594 |
Weiß, Blau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15153359
|
Brady™
131598 |
Weiß, Grün |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15123359
|
Brady™
131606 |
Schwarz, Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Langlebig und schrumpfarm mit ultrafestem Kleber
- Wird auf Oberflächen wie Rohren, Wänden, Türen, Platten, Regalen, Behältern und Geräten verwendet
- Bietet Beständigkeit gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel
Spezifikation
Vinyl (B-595) | |
BMP™51, BMP™53, BMP™41 Drucker | |
25 ft x 1 in. | |
25 ft. (2,01 m) | |
25,4 mm |
Etikettierer-Kassette | |
Je 1 | |
7,62 m x 25,4 mm | |
1 in. | |
7.62 m |