Learn More
Kartell Labofix Pro
Beschreibung
- Individuell kalibriert in einem ISO 17025 akkreditiertes Labor gemäß ISO 8655 Standards. Das Kalibrierungszertifikat ist im Gerät enthalten.
- Universalspitzen sind mit den meisten international anerkannten Standardspitzen kompatibel.
- Patentiert UniCal™ Die Technologie ermöglicht eine schnelle Neukalibrierung in weniger als 15 Sekunden in einem einzigen Arbeitsgang, ohne die Ziffern vom Kolbenmechanismus zu trennen und ohne die herkömmliche Methode des Ausprobierens bei der Kalibrierung.
- μAir™ Die Technologie gewährleistet eine höhere Genauigkeit und Präzision als die ISO 8655-Standard, indem der Totraum zwischen Kolben und Flüssigkeit in der Spitze minimiert wird. Diese Technologie reduziert die Luftkompression und ermöglicht dem Anwender eine höhere Präzision bei Laborarbeiten.
- Ultra Soft Kolbenkraft, wobei die Kolbenkraft im ersten Schritt nur 8,95 N und im zweiten Schritt nur 16,85 N beträgt. Der weiche Kolben verbessert den Benutzerkomfort auch bei stundenlangem Pipettieren erheblich.
- Glatte Außenfläche für einfache Reinigung.
- Erstklassige Ästhetik und Verarbeitungsqualität, vergleichbar mit internationalen Top-Marken.
- Ultraleichte Pipette (PC).
- Das Gehäusematerial Polycarbonat macht die Mikropipetten langlebig, leicht, kratzfest und schmutzabweisend.
- Ein feder- und kugelbasierter Ziffernverstellmechanismus verhindert versehentliche Lautstärkeänderungen bei der Durchführung verschiedener Operationen.
- Der integrierte Spitzenauswerfer wirft die Spitzen mit optimaler Kraft aus und sorgt für einen hohen ästhetischen Wert.
- Die unterschiedliche Farbkennzeichnung des Dosierknopfes erleichtert die Identifizierung des gewünschten Volumenbereichs während des täglichen Laborablaufs.
- Nützlich für Anwendungen in der Molekularbiologie, Mikrobiologie, Immunologie, analytischen Chemie, Forschungslaboren, im Bildungsbereich usw.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | Standard-Mikropipettenspitze |
| Material | Kunststoff |
| Modell | F5 |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Mikropipette mit festem Volumen |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |
| Mehr anzeigen |