Learn More
Hirschmann™ Ovation™ 12-Kanal-Pipette
Artikelnummer. 11662269
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 101 μl
10 bis 100 μl
30 bis 300 μl
Genauigkeit:
1,6%
2,4%
Kompatible Spitzen:
Klar, 0,2 -10 μL
Klar, 1,0 -250 μL
Klar, 5,0 -300 μL
Schritten:
0,01 μL
0,1 μl
0,2 μl
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Genauigkeit Kompatible Spitzen Schritten unitSize
11662269 0,5 bis 101 μl 2,4% Klar, 0,2 -10 μL 0,01 μL 1 Stück
11672269 10 bis 100 μl 1,6% Klar, 1,0 -250 μL 0,1 μl 1 Stück
11682269 30 bis 300 μl 1,6% Klar, 5,0 -300 μL 0,2 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11662269 Lieferant Hirschmann™ Lieferanten-Nr. 9475701
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ergonomisch geformte manuelle Pipette, mühelose Bedienung und Spitzenabwerfer.
  • Variable Volumeneinstellung
  • Mehrkanalpipette
  • Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Genauigkeit 2,4%
Zertifizierung/Konformität ISO 8655
Kompatible Spitzen Klar, 0,2 -10 μL
Beschreibung Spitzenabwurf
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie labopette
Typ Mehrkanalpipette mit variabler Volumeneinstellung
Volumen (metrisch) 0,5 bis 101 μl
Enthält Kalibriergerät, individuelle Nummer und Wägeprotokoll
Schritten 0,01 μL
Präzision 1,6 %
Menge 1 Stück