missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ labopette™ fix
Ergonomisch geformte manuelle Pipette, mühelose Bedienung und Spitzenabwerfer.
Marke: Hirschmann™ 9475510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Festvolumeneinstellung
- Mit Spitzenabwerfer und Rekalibrierungsmöglichkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
0,8% | |
blau: 10-1000 mu;l | |
Autoklavierbar | |
Manuelle Pipette | |
Kalibriergerät, individuelle Nummer und Wägeprotokoll | |
Je 1 |
ISO 8655 | |
Spitzenabwurf | |
1 | |
1000 mu;l | |
0,3% |