Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15674134 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Griff:
500 mm
1000 mm
Packungsgröße:
20 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Griff unitSize
15674134 500 mm 20 Stück
15694134 1000 mm 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15674134 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53936640
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geprägte Messskala in 10-ml-Schritten. Die Buerkle™ LaboPlast™ DispoLadle Einwegschaufel verfügt über einen Ausguss auf beiden Seiten und kann daher von Links- und Rechtshändern verwendet werden.
  • 200-ml-Schöpfkelle
  • 92 mm Außendurchmesser
  • Ergonomischer Griff
  • Auslauf auf beiden Seiten für rechts- oder linkshändigen Gebrauch
  • HDPE
  • Im Reinraum hergestellt
  • 20 Stück pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Gießpfanne
Material HDPE
Kapazität (metrisch) 200 mL
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Modell Zwei Ausgüsse
Farbe Weiß
Länge (metrisch) Griff 500 mm