Learn More
Buerkle™ Löffel LaboPlast™ , Einweg
Der LaboPlast™ Einweglöffel aus Polystyrol wird in unserem Reinraum der Klasse 7 (10,000) hergestellt und einzeln für den Einweggebrauch verpackt. Der Löffel ist in zwei Größen, 2.5 ml (ähnlich einem Teelöffel) und 10 ml (ähnlich einem Esslöffel), erhältlich und eignet sich ideal für die Probenahme von Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten.
Marke:  Buerkle™ 5378-0012
48.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.12000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15356317
  • 57.80 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Einweglöffel LaboPlast™ aus Polystyrol wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt.
Der Löffel ist erhältlich in zwei Größen, 2,5 ml (ähnlich Teelöffel) und 10 ml (ähnlich Esslöffel), ideal für die Probenahme von Pulver, Granulaten, Pasten und Flüssigkeiten.
  • PS, weiß
  • Einzeln verpackt
  • Produktion und Verpackung gemäß Reinraumklasse 7
  • Mit EU-Lebensmittel und FDA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Polystyrol
Ja
Weiss
Lebensmittel
10 ml
Unsteril
FDA
170 mm