Learn More
Buerkle™ Laborbecher
Laborbecher – für Transport, Dekantieren und Mischen. Sichere Entleerung mit breitem Ausguss. Griff aus Metall.
49.45 € - 72.95 €
Spezifikation
Produkttyp | Becher |
---|---|
Graduierungen | 1.000 ml |
Material | Polyethylen |
Autoklavierbar | Nein |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10358722
|
Buerkle™
2306-0015 |
15 l |
72.95 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10493342
|
Buerkle™
2306-0010 |
10 l |
49.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- PE; weiß
- Mit Inhaltswaage, Graduierung 1000 ml
- Mit Ausguss
Spezifikation
Becher | |
Polyethylen | |
Weiß | |
Metall | |
Je 1 |
1.000 ml | |
Nein | |
Geeignet für Lebensmittel | |
Griff |