Beschreibung
- Drehzahlvariable Heizpumpe
- Optimale Reinigungsleistung
- Optimaler Spüldruck
- Niedrige Verbrauchswerte
- Kurze Chargenzeiten
- Spaltfreier Spülraum
- AD-Wasseranschluss
- Pulverdosierung
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | PG 8583 WW AD PD |
| Display | TouchControl |
| Produkttyp | Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren |
| Zertifizierung/Konformität | Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, RoHS, VDE |
| Tiefe (metrisch) | 600 mm |
| Höhe (metrisch) | 835 mm |
| Breite (metrisch) | 600 mm |
| Frequenz | 50 Hz |