Learn More
Standard für die Laborleistungsüberprüfung für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| K | 100μg/ml |
| P | 100μg/ml |
| SiO2 | 100μg/ml |
| Al | 20μg/ml |
| As | 20μg/ml |
| B | 20μg/ml |
| Ba | 20μg/ml |
| Be | 20μg/ml |
| Ca | 20μg/ml |
| Cd | 20μg/ml |
| Co | 20μg/ml |
| Cr | 20μg/ml |
| Cu | 20μg/ml |
| Fe | 20μg/ml |
| Li | 20μg/ml |
| Mg | 20μg/ml |
| Mn | 20μg/ml |
| Mo | 20μg/ml |
| Na | 20μg/ml |
| Ni | 20μg/ml |
| Pb | 20μg/ml |
| Sb | 20μg/ml |
| Se | 20μg/ml |
| Sn | 20μg/ml |
| Sr | 20μg/ml |
| Tl | 20μg/ml |
| V | 20μg/ml |
| Zn | 20μg/ml |
| Ag | 5 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | LPC-Standard 1 |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| Verfahren | AA, ICP |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Typ | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | 5 % HNO3/tr Weins. Säure/tr. HF |
| Menge | 500 ml |
| Güte | Umwelt |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Verschiedene |
Sicherheit und Handhabung
- LPC Standard 1
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch