Learn More
Laborpufferlösung, pH 10,01, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11716378 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11716378 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11716378 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 90507
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Für pH-Wert-Messungen im Labor Reagecon™ Labor-Pufferlösung, pH-Wert 10,01, wird bei 20 °C auf eine Genauigkeitsstufe von ± 0,02 getestet. Dieser Kalibrierungs- und Kontrollpuffer ist speziell formuliert, um seine Stabilität zu gewährleisten, und wird mit einem detaillierten Analysenzertifikat geliefert.
Reagecon produziert das weltweit umfassendste Sortiment an pH-Reagenzien, die für alle Anforderungen von Endanwendern ausgelegt sind. Dieser Laborpuffer wird gemäß strenger Spezifikationen mit einer längeren Haltbarkeit hergestellt und mit einem detaillierten Analysenzertifikat sowie ausführlichem Etikett geliefert.
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
pH 10.01
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml
Geruch Merkmal
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water