Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container 2D System, ASI28 Film,3 Edge Ports, MPC Einsatz/Körper mit C-Flex Schlauchklemmen/Zwick-Klammern
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
1171.00 € - 1423.20 €
Spezifikation
Anschlussdetail MPC-Einsätze und Gehäuseanschlüsse und Injektionsstelle
Schlauchstil C-Flex, EVA
Sterilisationsmethode Bestrahlt
Material EVA (Ethylenvinylacetat)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15969906 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SS00020-I
5 l 1423.20 €
25 Einheiten Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 16-03-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15979906 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SS00021-I
10 l 1235.50 €
25 Einheiten Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 16-03-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15989906 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SS00022-I
20 l 1296.50 €
25 Einheiten Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 16-03-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15999906 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SS00023-I
50 l 1171.00 €
20 Einheiten Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 16-03-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 28 Folie, einer 4-lagigen 12.5 ml-Ethylvinylacetatfolie, die frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs ist, und besitzt 3 Anschlüsse (inklusive eines Injektionsanschlusses). Eine große Auswahl an Kapazitäten, Anschlusskonfigurationen und Schlauchausführungen ist erhältlich.
  • Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
  • Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
  • Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
  • Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
  • Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
  • Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Spezifikation
Spezifikation
MPC-Einsätze und Gehäuseanschlüsse und Injektionsstelle
C-Flex, EVA
Bestrahlt
EVA (Ethylenvinylacetat)