Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 100mL with 2 Ports, Luer Lock, 2D BPC
GREENER_CHOICE
Zur einfachen Reinigung und Entsorgung sowie weniger Kreuzkontaminationsrisiken bei Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten mit einem Volumen von 50 bis 2000 ml.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30657.12
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11546301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.00 €
    303.53 € / 10 Stück
    Sparen 51.47 €
    14% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mit den mit 2 Anschlüssen an der Oberseite (Luer-Lock und MPC-Einsatz) versehenen Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC Beuteln für Medien, Puffer, Injektionswasser (WFI) und Bioprodukte mit Volumen von 50 bis 2000 ml vereinfachen sich Reinigung und Entsorgung. Zudem verringert sich die Gefahr von Kreuzkontamination.
Labtainer werden mit unserer CX5-14 gefertigt, eine mehrschichtige, aus einer einzigen Bahn bestehende Gussfolie, die in einer cGMP-Anlage hergestellt wird. Unsere Standard-Labtainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Labtainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Leistungsmerkmale:
  • 11 Größen von 50 ml bis 50 l
  • Die Folie wurde entwickelt, um eine optimale Kombination aus Flexibilität und Haltbarkeit für die Sammlung, Lagerung und den Transport steriler Bioprozessflüssigkeiten zu bieten: hervorragende Spannungsbeständigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Eigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
  • Gammasterilisiert
  • Praktisches Endport-Design mit Griff am gegenüberliegenden Ende
  • Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen
  • Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
  • Probenahme – Entnahme von prozessinternen Proben in einer Vielzahl von Bioprozessstufen
  • Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
  • Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
  • Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen
  • Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
  • Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
  • Transport &
    Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen den Einrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
10 pro Karton
Zeile 1.Luer-Lock-Anschluss für Gehäuse, Polypropylen.Keine Schläuche
Labtainer™
Randanschlüsse: 2 x 0,25 Zoll
Keine Schläuche
14,7 x 14,2 cm (5,8 x 5,6 in.)
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Gammabestrahlt
Zeile 2.Luer Lock-Anschluss einsetzen, Polypropylen.Keine Schlauchleitung
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
CX5-14