Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, MPC insert and body connectors
Verwenden Sie Labtainer für kleine Mengen für die Probenahme, Ernte, Vorbereitung, Lagerung und den Transport von Prozessflüssigkeiten.
887.16 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Material Polyethylen
Schlauchstil C-Flex, 51 cm
Filmbeschreibung ASI™ 26/77
Außenverpackung 4 ml-Polybeutel, ein 4 ml-Polybeutel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke dimCapacityMetric Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimCapacityMetric Preis Menge & Verfügbarkeit  
15919926
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SS00104-I
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1075.00 €
887.16 € / 10 Einheiten
Sparen 187.84 €
17% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D-System besteht aus Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylen-Folie, einer mehrlagigen 12.5 ml-Folie mit einer einzigen Bahn. Dieser BPC verfügt über 2 Anschlüsse (1MPC-Einsatz + Kappe, 1 MPC-Gehäuse + Kappe). Er ist mit einer Kapazität von 50, 100 und 200 l erhältlich.
  • Die Verwendung dieses Systems eliminiert Reinigungsschritte, die sonst nach Gebrauch von wiederverwendbaren Behältern notwendig sind, wodurch das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.
  • Alle Labtainer werden in einer ISO 7-Reinraumumgebung unter cGMP-Bedingungen gefertigt.
Anwendungsbereiche:
  • Ernte, Einspeisung und Probennahme in und aus Bioreaktoren und Fermentern
  • Vorbereitung und Lagerung von Puffern, Nährmedien und Prozessflüssigkeiten
  • Sammeln von Flüssigkeiten und Fraktionen bei chromatographischen Applikationen
  • Ernte, Lagerung und den Transport von Arzneimitteln und Arzneimittelausgangsstoffen in Großmengen
Technische Daten des BPC-Anschlusses:
  • Linie 1: MPC-Einsatz mit 9.5 mm (3/8 in.) Widerhaken, Kappe und Schlauchklemme. Innendurchmesser: Silikon, Länge: 51 cm (20 Zoll), Innendurchmesser x Außendurchmesser: 9.5 x 15.9 mm (0.38 x 0.63 in.)
  • Linie 2: MPC-Gehäuse mit 9.5 mm (3/8 in.) Widerhaken, Stopfen und Schlauchklemme.
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
C-Flex, 51 cm
4 ml-Polybeutel, ein 4 ml-Polybeutel
Labtainer™
Raumtemperatur
Polyethylen
ASI™ 26/77
MPC-Anschlüsse + Kappen, Schlauchklemmen
Polybeutel an Schlauchenden, Schutzmaterial um raue Bereiche
Bestrahlt