Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC-Beutel mit 3 Anschlüssen, MPC-Einsatz und Injektionsanschluss
Vereinfachen Sie die Reinigung und Entsorgung und reduzieren Sie die Kreuzkontaminationsrisiken für 2 bis 50 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten.
32.56 € - 1716.30 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität cGMP
Bezeichnung Zellkultur-/Bioprozessbeutel für den Einmalgebrauch, zweidimensional
Filmbeschreibung CX5-14 Single Web Folie
Anschlussdetail 3/8 in. Schnellkupplungseinsatz, 3/8 in. Schnellkupplungseinsatz, 1/4 in. Injektionsanschluss
Sterilisationsmethode Gammabestrahlt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15516849 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SH30709.01
5 l 1696.00 €
40 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 23-03-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15472173 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SH30709.02
10 l 1578.50 €
35 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 02-03-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15526849 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SH30709.03
20 l 1493.10 €
30 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 23-03-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15536849 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SH30709.04
50 l 1466.25 €
17 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 23-03-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15546849 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SH30709.05
2 l 1716.30 €
45 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 23-03-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10608574 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SH30709.01
5 l Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter +49 2304 - 93 28 90
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10399673 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SH30709.03
20 l Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter +49 2304 - 93 28 90
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Labtainer werden mit unserer CX5-14 gefertigt, eine mehrschichtige, aus einer einzigen Bahn bestehende Gussfolie, die in einer cGMP-Anlage hergestellt wird. Unsere Standard-Labtainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Labtainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Leistungsmerkmale:
  • 11 Größen von 50 ml bis 50 l
  • Die Folie wurde entwickelt, um eine optimale Kombination aus Flexibilität und Haltbarkeit für die Sammlung, Lagerung und den Transport steriler Bioprozessflüssigkeiten zu bieten: hervorragende Spannungsbeständigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Eigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
  • Gammasterilisiert
  • Praktisches Endport-Design mit Griff am gegenüberliegenden Ende
  • Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen
  • Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
  • Probenahme – Sammlung von prozessinternen Proben in einer Vielzahl von Bioprozessstufen
  • Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgütern aus Bioreaktoren
  • Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
  • Trennung – Zufuhr und Aufnahme von sterilen Flüssigkeiten aus dem Trennsystem
  • Reinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
  • Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
  • Transport & Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Prozessintermediate in und zwischen Einrichtungen
Spezifikation
Spezifikation
cGMP
CX5-14 Single Web Folie
Gammabestrahlt
Nein
Zellkultur-/Bioprozessbeutel für den Einmalgebrauch, zweidimensional
3/8 in. Schnellkupplungseinsatz, 3/8 in. Schnellkupplungseinsatz, 1/4 in. Injektionsanschluss
Umgebungstemperatur