Learn More
Brady™ StainerBondz™ Etiketten für Objektträger
Aus einem der lösungsmittelbeständigsten Materialien in der Laborbranche
81.05 € - 87.15 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS 2002/95/EG, MCV 2005/618/EG |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Ausführung | Matt |
Format | Etikett |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11549903
|
Brady™
622005 |
2,28 cm | 2.28 cm | 350/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10020349
|
Brady™
622006 |
1,9 cm | 1.9 cm | 400/Packung |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Aus B-481 Material und gekoppelt mit Bändern der R6400-Serie
- Mattweißes Polyester
- Dauerhaft beständig gegen Xylol und anderen Chemikalien, die üblicherweise beim Färben von Objektträgern verwendet werden
- Barcodes bleiben lesbar und die Etiketten haften dauerhaft auf dem Objektträger
- Kein Verlöschen des Aufdrucks, kein Knicken des Etiketts und keine Verfärbungen
- Brady IP™ tauglich
Anwendungen:
Objektträgerkennzeichnung
Spezifikation
RoHS 2002/95/EG, MCV 2005/618/EG | |
Schwarz, Weiß | |
Etikett | |
Objektträger-Etikett | |
LabXpert™ Drucker und RoHS-Richtlinie |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Allgemeine Kennzeichnung, Objektträgerkennzeichnung | |
0.75 Zoll |