missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laccaic Acid (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30483972
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30483972 2.5 g 2.50 Gramm
30475072 500 mg 500 Milligramm
30466357 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30483972 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3001302.5G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 60687-93-6
Summenformel C91H62N2O44
Molekulargewicht (g/mol) 1887.45
Synonym C.I. Natural Red 25, C.I. 75450, Lac, Lac dye, Lac lake, Natural Red 25, RK Color 7LA200L, Red Lac, Rhine M, San Red LN, Shiko, Stilacred L 45, Stilacred L 5
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1C(=O)O)O)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O.CC(=O)NCCC1=CC(=C(C=C1)O)C2=C(C3=C(C(=C2O)O)C(=O)C4=CC(=C(C(=C4C3=O)C(=O)O)C(=O)O)O)O.C1=CC(=C(C=C1CCO)C2=C(C3=C(C(=C2O)O)C(=O)C4=CC(=C(C(=C4C3=O)C(=O)O)C(=O)O)O)O)O.C1=CC(=C(C=C1CC(C(=O)O)N)C2=C(C3=C(C(=C2O)O)C(=O)C4=CC(=C(C(=C4C3=O)C(=O)O)C(=O)O)O)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Laccaic Acid (Technical Grade)
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H19NO12.C25H17NO13.C24H16O12.C16H10O7/c1-8(28)27-5-4-9-2-3-12(29)10(6-9)15-22(33)19-18(24(35)23(15)34)20(31)11-7-13(30)16(25(36)37)17(26(38)39)14(11)21(19)32;26-9(23(34)35)4-6-1-2-10(27)7(3-6)13-20(31)17-16(22(33)21(13)32)18(29)8-5-11(28)14(24(36)37)15(25(38)39)12(8)19(17)30;25-4-3-7-1-2-10(26)8(5-7)13-20(30)17-16(22(32)21(13)31)18(28)9-6-11(27)14(23(33)34)15(24(35)36)12(9)19(17)29;1-5-11-8(4-10(19)12(5)16(22)23)14(20)7-2-6(17)3-9(18)13(7)15(11)21/h2-3,6-7,29-30,33-35H,4-5H2,1H3,(H,27,28)(H,36,37)(H,38,39);1-3,5,9,27-28,31-33H,4,26H2,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39);1-2,5-6,25-27,30-32H,3-4H2,(H,33,34)(H,35,36);2-4,17-19H,1H3,(H,22,23)
Formelmasse 1886.27
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.