Learn More
LACTB2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA560698
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15758521
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KADIIYPGHG PVIHNAEAKI QQYISHRNIR EQQILTLFRE NFEKSFTVME LVKIIYKNTP ENLHEMAKHN LLLHLKKLEK EGKIFSNTDP DKKWKAHL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 77%, Rat - 74%.
LACTB2 Polyclonal antibody specifically detects LACTB2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
LACTB2
Polyclonal
Unconjugated
Lactb2
Beta-lactamase-like protein 2; beta-lactamase-like protein 2; endoribonuclease LACTB2; beta-lactamase-like protein 2-like; CGI-83; E430032H21Rik; EGK_19028; endoribonuclease LACTB2; lactamase beta 2; lactamase, beta 2; Lactb2; testicular secretory protein Li 23
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51110
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q53H82
Lactb2
Recombinant protein corresponding to Human LACTB2