Learn More
Milchsäure, reinst, SLR, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical L/0100/PB17
Weitere Details : CAS : 79-33-4 Netto-Gewicht : 3.00000kg
Menge | 2.5L |
---|
Chemische Identifikatoren
79-33-4 | |
90.08 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
612 | |
2-hydroxypropanoic acid |
C3H6O3 | |
MFCD00004520 | |
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CHEBI:78320 | |
CC(O)C(O)=O |
Spezifikation
79-33-4 | |
MFCD00004520 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
2-hydroxypropanoic acid | |
612 | |
90.08g/mol | |
125°C | |
1,2 | |
HDPE-Kunststoffflasche |
C3H6O3 | |
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CC(O)C(O)=O | |
90.08 | |
CHEBI:78320 | |
Flüssig | |
Gelb | |
2.5L |
Sicherheit und Handhabung
- L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.