missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lactoferrin Antibody (1C6cc) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30160498
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mL
Packungsgröße:
0.20 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30160498 0.2 mL 0.20 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30160498 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NB12010109JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lactoferrin Monoclonal antibody specifically detects Lactoferrin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Sandwich ELISA,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lactoferrin
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Sandwich ELISA, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 1C6cc
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, GIG12, growth-inhibiting protein 12, HLF2, Lactoferrin, lactotransferrin, LF, neutrophil lactoferrin, talalactoferrin
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with purified lactoferrin from human milk.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.2 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Amino Acids Drugs and other small molecules
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4057
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.