Learn More
LAD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | LAD1 |
---|---|
Konzentration | 0.31 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16895654
|
Proteintech
16136-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16885654
|
Proteintech
16136-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Immunohistochemical staining of 16136-1-AP shows strong extracellular matrixpositivity in human testis. The predicted MW of this protein is 57 kDa. IP results of 16136-1-AP detected a 62 kDa band.
Anchoring filament protein which is a component of the basement membrane zone.Spezifikation
LAD1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O00515, P57016 | |
16763, 3898 | |
LAD1 Fusion Protein Ag9159 | |
Primary | |
-20°C | |
LAD1 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
LAD, Lad 1, LAD1, LadA, ladinin 1, Linear IgA disease antigen | |
LAD1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |