missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 16136-1-AP-150UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16885654

  • 329.85 € / 150 Mikroliter

Verfügbar ab
17-06-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunohistochemical staining of 16136-1-AP shows strong extracellular matrixpositivity in human testis. The predicted MW of this protein is 57 kDa. IP results of 16136-1-AP detected a 62 kDa band.

Anchoring filament protein which is a component of the basement membrane zone.
Specifications

Specifications

LAD1
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O00515, P57016
LAD, Lad 1, LAD1, LadA, ladinin 1, Linear IgA disease antigen
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
16763, 3898
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
LAD1
Liquid
LAD1
LAD1 Fusion Protein Ag9159
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse
Videos
SDS
Documents