Learn More
Lonza™ 96-Well-Platten mit LAL, Reagenz-Gütegrad
Artikelnummer. 11525769
Change view
Click to view available options
:
Typ: Multi-Well-Platten mit LAL, Reagenz-Gütegrad
Artikelnummer.
11525769 Typ: Multi-Well-Platten mit LAL, Reagenz-Gütegrad
1 options
Artikelnummer. 11525769
Marke: Lonza™ 25340
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Zertifiziert für einen Inhalt von <0,0005 EU/Well Endotoxin. Lonza™ 96-Well-Platten mit LAL, Reagenz-Gütegrad, sind einzeln verpackte Mikrotiterplatten zur Verwendung mit einer Vielzahl von LAL-Assays für den Nachweis von gramnegativen bakteriellen Endotoxinen. Sie sind mit einer Vielzahl von Plattenlesegeräten kompatibel.
Limulus-Amöbozyten-Lysat (LAL)-Assays werden zum Nachweis gramnegativer bakterieller Endotoxine verwendet. Sie werden in der Regel mit einem LAL-Reagenzienkit, einer 96-Well-Mikrotiterplatte und einem Inkubations-Absorptions-Plattenlesegerät (und häufig mit entsprechender Detektionssoftware) durchgeführt. Diese Mikrotiterplatten sind vorgesehen für die Verwendung mit:
  • QCL-1000™ Endpunkt-chromogener LAL-Assay
  • Kinetic-QCL™ kinetischer chromogener LAL-Assay
  • PYROGENT-5000™ kinetischer turbidimetrischer LAL-Assay
  • PryoGene™ rFC-Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifiziert <0,0005 EU/Well Endotoxin
Format Standard
Beschreibung Einzeln verpackt
Array 8 x 12
Produkttyp Multi-Well-Platten mit LAL, Reagenz-Gütegrad
Anzahl Wells 96
Zur Verwendung mit (Anwendung)
  • QCL-1000™ Endpunkt-chromogener LAL-Assay
  • Kinetic-QCL™ kinetischer chromogener LAL-Assay
  • PYROGENT-5000™ kinetischer turbidimetrischer LAL-Assay
  • PryoGene™ rFC-Assay
Menge 50/Packung