Learn More
Lambda Light Chain Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Lambda Light Chain Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
110.16 € - 311.10 €
Spezifikation
Antigen Lambda Light Chain Ab-1
Klon HP6054
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12620167
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-180-P
Concentrated 1 mL
305.00 €
1 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12610177
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-180-R7
Prediluted 7 mL
177.00 €
7 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12690167
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-180-PABX
Concentrated 200 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12670167
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-180-P1
Concentrated 500 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12650167
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia
MS-180-P0
Concentrated 100 μL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Antibody to the λ light chain of immunoglobulin is reportedly useful in the identification of leukemias, plasmacytomas, and certain non-Hodgkin's lymphomas. Demonstration of clonality in lymphoid infiltrates indicates that the infiltrate is clonal and therefore malignant.
Host Species: Mouse
Clone: HP6054
Isotype: IgG2a/k
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified human IgG myeloma proteins covalently coupled to polyaminostyrene micro beads
Molecular Weight: 25kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Lambda Light Chain Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Human
IgG2a κ
HP6054
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic
Purified human IgG myeloma proteins covalently coupled to polyaminostyrene micro beads