Learn More
Corning™ Lambda™ Plus Einkanalpipette, Kalibrierung 3x10 STD
Artikelnummer. 17293494 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
0,5 bis 10 μl
10 bis 100 μl
100 bis 1.000 μl
2 bis 20 μl
20 bis 200 μl
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17293494 0,2 bis 2 μl 1 Stück
17213504 0,5 bis 10 μl 1 Stück
17233504 2 bis 20 μl 1 Stück
17253504 10 bis 100 μl 1 Stück
17273504 20 bis 200 μl 1 Stück
17293504 100 bis 1.000 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17293494 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 4070STD
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Entwickelt für höchste Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Komfort.
Die Lambda Plus-Pipetten zeichnen sich durch eine sanfte Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte aus. Die Lautstärke kann durch Drehen des Daumenrads oder der Kolbentaste eingestellt werden, und ein Verriegelungsmechanismus verhindert versehentliches Wechseln. Die Lambda Plus-Pipetten wurden so konzipiert, dass sie auch nach wiederholtem Gebrauch und Autoklavieren ihre Kalibrierung beibehalten. Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort
  • Vorkalibrierte Pipette im Lieferumfang enthalten ISO Zertifikat Nr. 17025
  • Prüfverfahren: 4 Messungen bei 3 Volumina (Nennvolumen, 50 % des Nennvolumens, 10 % des Nennvolumens oder Minimalvolumen)
  • Werkseitig auf strenge Standards kalibriert ISO 8655 Standards – 3 Jahre Garantie
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
  • Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
  • Einstellbarer Spitzenabwurf
  • Genauigkeit (%) ±12 bis ±1,5
  • Präzision (%) < 6,0 bis < 0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Zertifizierung/Konformität ISO17025
Kompatible Spitzen 10 μl-Spitze
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Lambda Plus
Typ Einkanalpipette
Volumen (metrisch) 0,2 bis 2 μl
UV-Überwachung Ja
Gewährleistung 3 Jahre
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.